WH0003915M1
Monoclonal Anti-LAMC1 antibody produced in mouse
clone 2E6-B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LAMB2, Anti-MGC87297, Anti-laminin, gamma 1 (formerly LAMB2)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E6-B4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LAMC1(3915)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MNKRRTSHRIWKNKLPEYMRRPKGPVTKLWRSMPAWLS
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)