Documentos clave
WH0002764M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GMFB antibody produced in mouse
clone 2G12-2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GMF, Anti-glia maturation factor, beta
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G12-2A2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GMFB(2764)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
GMFB (AAH05359, 1 a.a. ~ 154 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSESLVVCDVAEDLVEKLRKFRFRKETNNAAIIMKIDKDKRLVVLDEELEGISPDELKDELPERQPRFIVYSYKYQHDDGRVSYPLCFIFSSPVGCKPEQQMMYAGSKNKLVQTAELTKVFEIRNTEDLTEEWLREKLGFFTNVNFCVSKVFMY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)