Documentos clave
WH0001907M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EDN2 antibody produced in mouse
clone 3B4-1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ET2, Anti-Endothelin 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B4-1C5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EDN2(1907)
Descripción general
This gene encodes a member of the endothelin protein family of secretory vasoconstrictive peptides. The preproprotein is processed to a short mature form which functions as a ligand for the endothelin receptors that initiate intracellular signaling events. This gene product is involved in a wide range of biological processes, such as hypertension and ovulation. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
EDN2 (AAH34393, 1 a.a. ~ 178 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVSVPTTWCSVALALLVALHEGKGQAAATLEQPASSSHAQGTHLRLRRCSCSSWLDKECVYFCHLDIIWVNTPEQTAPYGLGNPPRRRRRSLPRRCQCSSARDPACATFCLRRPWTEAGAVPSRKSPADVFQTGKTGATTGELLQRLRDISTVKSLFAKRQQEAMREPRSTHSRWRKR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)