Documentos clave
WH0001486M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CTBS antibody produced in mouse
clone 1B5-1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CTB, Anti-chitobiase, di-N-acetyl-
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B5-1B9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTBS(1486)
Descripción general
The gene CTBS (chitobiase) is mapped to human chromosome 1p22. The gene spans a length of approximately 20kb with seven exons interspaced by six introns. The 5′-flanking region of human chitobiase gene is rich in GC-content.
Inmunógeno
CTBS (AAH24007.2, 37 a.a. ~ 105 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DCPCPEPELCRPIRHHPDFEVFVFDVGQKTWKSYDWSQITTVATFGKYDSELMCYAHSKGARVVLKGNL
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The gene CTBS (chitobiase) encodes a lysosomal glycosidase that functions in the degradation of asparagine-linked glycoproteins. It cleaves the reducing-end N-Acetylglucosamine residues from the chitobiose core of oligosaccharides.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structure of the human gene for lysosomal di-N-acetylchitobiase.
Liu B
Glycobiology, 9, 589-593 (1999)
Lysosomal chitobiase (CTB) and the G-protein gamma 5 subunit (GNG5) genes co-localize to human chromosome 1p22.
Ahmad W
Cytogenetics and Cell Genetics, 71, 44-46 (1995)