WH0000516M1
Monoclonal Anti-ATP5G1 antibody produced in mouse
clone 1A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit C1 (subunit 9), Anti-ATP5A, Anti-ATP5G
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATP5G1(516)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
TRGLIRPVSASFLSSPVNSSKQPSYSNFPLQVARREFQTSVVSRDIDTAAKFIGAGAATVGVAGSGAGIGTVFGSLIIGYARNPSLKQQLFSYAILGFALSEAMGLFCLMVAFLILFAM
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)