WH0000276M4
Monoclonal Anti-AMY1A antibody produced in mouse
clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AMY1, Anti-AMY1B, Anti-amylase, alpha 1A; salivary
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AMY1A(276)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
VRDCRLSGLLDLALGKDYVRSKIAEYMNHLIDIGVAGFRIDASKHMWPGDIKAILDKLHNLNSNWFPEGSKPFI
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?