Saltar a
V9130
N-Vanillylnonanamide
≥97%, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate inhibitor, powder
Sinónimos:
Capsaicin synthetic, N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamide, N-Vanillylpelargonamide, Nonanoic acid vanillylamide, Nonylvanylamide, Pelargonic acid vanillylamide, Pseudocapsaicin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 88,90
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 249,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H27NO3
Número CAS:
Peso molecular:
293.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
219-484-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2144300
Assay:
≥97%
Form:
powder
US$ 88,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-Vanillylnonanamide, ≥97%, powder
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
InChI key
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
N-Vanillylnonanamide has antifouling properties. It acts as an nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) inhibitor.
Application
N-Vanillylnonanamide has been used for the preparation of spicules.[1] It has also been used to reduce the firing of most extrinsic sensory axons.
Other Notes
Synthetic analogue of capsaicin with similar bioactivity.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
15971PHL89820SML2637
assay
≥97%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Vanillylnonanamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)