This product is not tested for solubility. However, cobra venom is reportedly soluble at 20 mg/mL in water to yield a clear to slightly hazy solution. Store the solution in aliquots - 20°C or -80°C.
V9125
Snake venom from Naja naja kaouthia
Sinónimos:
Thailand Cobra
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the solubility of this product in water and or PBS?
1 answer-