Merck
V7131
Sigma-Aldrich
DL-Vinylglycine trifluoroacetate salt
Sinónimos:
2-Amino-3-butenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NO2 · C2HF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(C=C)C(O)=O.OC(=O)C(F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)