Saltar a
V6258
D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide diacetate salt
≥95% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 402,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H38N8O5 · 2 C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
626.70
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 402,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide diacetate salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~70%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.N[C@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C23H38N8O5.2C2H4O2/c1-13(2)12-18(30-22(34)19(24)14(3)4)21(33)29-17(6-5-11-27-23(25)26)20(32)28-15-7-9-16(10-8-15)31(35)36;2*1-2(3)4/h7-10,13-14,17-19H,5-6,11-12,24H2,1-4H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,34)(H4,25,26,27);2*1H3,(H,3,4)/t17-,18-,19+;;/m0../s1
InChI key
WGVZWNUZAXIGKU-HYKWBEMSSA-N
Application
D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide diacetate salt has been used as a substrate to determine the amidolytic activity of the fibrinolytic enzyme from Bacillus subtilis DC33. It has also been used as a substrate to determine the activity of fibrinolytic enzymes from the earthworm Eisenia fetida.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
Salt content will vary.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L7002L2752C1141
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
V6258-5MG04061835550524