Documentos clave
V5130
Sigma-Aldrich
Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu-Lys acetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Amino-terminal octapeptide of the HbS (sickle-cell hemoglobin) β-chain.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gene mutations in human haemoglobin: the chemical difference between normal and sickle cell haemoglobin.
V M INGRAM
Nature, 180(4581), 326-328 (1957-08-17)
A Eastlake et al.
The Journal of biological chemistry, 251(20), 6426-6430 (1976-10-25)
Five peptides from the NH2-terminal region of the beta chain of hemoglobin S, betaS (1-13), betaS (3-13), betaS (1-8), betaS (4-10), And betaS (4-8), have been synthesized by a rapid solid phase method based on the Merrifield procedure. In addition