Merck
V4890
Vindesine sulfate salt hydrate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
3-(Aminocarbonyl)-O4-deacetyl-3-de(methoxycarbonyl)vincaleukoblastine sulfate salt hydrate, Desacetylvinblastine amide sulfate salt hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H55N5O7 · H2SO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
852.00 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light yellow
solubility
deionized water: ≥50 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CC[N@H]9CC[C@]67[C@H]89)C(N)=O)C1
InChI
1S/C43H55N5O7.H2O4S.H2O/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-47(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)45-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)46(3)35-41(28)15-18-48-16-10-14-40(7-2,34(41)48)36(49)43(35,53)37(44)50;1-5(2,3)4;/h8-12,14,19-20,25,34-36,45,49,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H2,44,50);(H2,1,2,3,4);1H2/t25-,34+,35-,36-,39+,40-,41-,42+,43+;;/m1../s1
InChI key
TUDLKTILIBRXNU-RIHOAIHNSA-N
Biochem/physiol Actions
Microtubule inhibitor
Microtubule inhibitor. Vindesine binds to and stabilizes tubulin, thereby preventing tubulin polymerization, preventing mitosis, and arresting cells in metaphase.
Features and Benefits
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)