Merck
V1889
VER-3323 hemifumarate salt
>98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(S)-1-(6-Bromo-2,3-dihydroindol-1-yl)-2-propylamine hemifumarate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15N2Br · 0.5C4H4O4
Peso molecular:
313.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble 9 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C[C@H](N)CN1CCc2ccc(Br)cc12.C[C@H](N)CN3CCc4ccc(Br)cc34
Gene Information
Biochem/physiol Actions
5-HT2C/ 5-HT2B serotonin receptor agonist.
Legal Information
Manufactured and sold under exclusive license with Vernalis Group plc.
Disclaimer
Protect from light.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)