Merck
V0130
[Arg8]-Vasotocin acetate salt
≥97% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H67N15O12S2
Número CAS:
Peso molecular:
1050.22
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H67N15O12S2/c1-3-21(2)34-41(69)53-26(12-13-31(45)60)37(65)55-28(17-32(46)61)38(66)56-29(20-72-71-19-24(44)35(63)54-27(39(67)57-34)16-22-8-10-23(59)11-9-22)42(70)58-15-5-7-30(58)40(68)52-25(6-4-14-50-43(48)49)36(64)51-18-33(47)62/h8-11,21,24-30,34,59H,3-7,12-20,44H2,1-2H3,(H2,45,60)(H2,46,61)(H2,47,62)(H,51,64)(H,52,68)(H,53,69)(H,54,63)(H,55,65)(H,56,66)(H,57,67)(H4,48,49,50)/t21-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,34+/m1/s1
InChI key
OXDZADMCOWPSOC-QLWWDPKZSA-N
Gene Information
human ... AVP(551)
Application
[Arg8]-Vasotocin acetate salt was used as a test compound for studying whether it can regulate the interspecific cooperative behaviour in fish. The product was used for inducing parturition in viviparous females to study reproduction in oviparous and viviparous lizard females of species Zootoca vivipara.
Biochem/physiol Actions
[Arg8]-Vasotocin (AVT) is a neurohypophyseal peptide of the vasopressin/oxytocin hormone family that mediates social behaviors, coregulates the adrenocortical stress response as well as maintains water balance. AVT stimulates neurones in the mammalian central nervous system.
Preparation Note
[Arg8]-Vasotocin acetate salt dissolves in water at 20 mg/ml to yield a clear, colorless solution.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)