Saltar a
UC261
(±)-4-Hydroxydebrisoquin sulfate
Sinónimos:
(±)-2-Amidino-4-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline sulfate, (±)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide sulfate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N3O · 0.5H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
240.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
color
off-white
mp
267 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CC(O)c2ccccc2C1.NC(=N)N3CC(O)c4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3O.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-3-1-2-4-8(7)9(14)6-13;1-5(2,3)4/h2*1-4,9,14H,5-6H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
AETJLQVZNVTWPH-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-4-Hydroxydebrisoquin sulfate can be used for the metabolic studies of debrisoquin.
Biochem/physiol Actions
CYP2D6 metabolite of debrisoquin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H52571134164S7576
description
-
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
-
form
powder or solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
off-white
color
yellow to brown
color
-
color
red to brown
mp
267 °C
mp
237.5-238.5  °C
mp
236-240 °C
mp
-
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)