U5753
Uniblue A sodium salt
Sinónimos:
Acid Blue 215
About This Item
Fórmula lineal:
C22H15N2O7S2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
506.48
Número CE:
Código UNSPSC:
12171500
composición
Dye content, ~75%
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?