U1506
Uridine 5′-diphosphogalactose-[galactose-1-3H(N)]
aqueous ethanol solution
Sinónimos:
UDP-Gal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2O17P2
Número de CAS:
Peso molecular:
564.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
aqueous ethanol solution
Extensión del etiquetado
10-25 Ci/mmol
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Forma física
Ethanol: water (70:30) solution
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
79.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
26.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)