Documentos clave
U1381
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphospho-N-acetylglucosamine-[glucosamine-6-3H(N)]
aqueous ethanol solution
About This Item
Fórmula lineal:
C17H27O17N3P2
Número de CAS:
Peso molecular:
607.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
aqueous ethanol solution
Extensión del etiquetado
5-25 Ci/mmol
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Forma física
Ethanol: water (70:30) solution
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)