Documentos clave
TTR010
Sigma-Aldrich
Reticulum TISSUE-TROL Control Slides
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human liver (tissue containing reticular fibers)
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue containing reticular fibers. Suitable for use with Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Información legal
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)