Merck
TP0400
Total Protein Kit, Micro Pyrogallol Red Method
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
usage
sufficient for ~240 manual assays
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
A colorimetric assay based on pyrogallol red bound to basic amino acid groups. An increase in absorbance at 600 nm is directly proportional to the increase in protein concentration.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Protein standard solution, analytical standard, 0.5 mg/mL 1 x 5
    SDS
  • Total Protein Reagent, Micro Pyrogallol Red Method 2 x 120
    SDS
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)