Documentos clave
TMO362006-9025
Nalgene® narrow-mouth bottle without cap
amber polypropylene copolymer, volume 8 mL, case of 2000 ea
Sinónimos:
Nalgene bottle, plastic bottle
Seleccione un Tamaño
2000 EACH
US$ 1.250,00
US$ 1.250,00
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2000 EACH
US$ 1.250,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 1.250,00
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Materiales
amber polypropylene copolymer
envase
case of 2000 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 362006-9025
capacidad
8 mL
volumen
8 mL
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)