Documentos clave
TMO312760-0020
Nalgene® closure for dropper Bottle
yellow polypropylene, diam. 16 mm, thread 15-415, case of 2000 ea
Sinónimos:
dropping bottle closure, dropping bottle seal
Seleccione un Tamaño
2000 EACH
US$ 450,00
US$ 450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2000 EACH
US$ 450,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
yellow polypropylene
envase
case of 2000 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 312760-0020
Diámetro
16 mm
rosca
15-415
Descripción general
Order Thermo Scientific Nalgene Closures for Dropper Bottles to complete the Nalgene Dropper Bottle System. Closures fit dropper bottles 312750 and 312751 and are available in multiple colors to help identify reagents.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)