Documentos clave
TMO312189-0016
Nalgene® wide-mouth bottle
high-density polyethylene, capacity 500 mL, natural, case of 125 ea
Sinónimos:
chemically resistant bottle, packaging bottle
Seleccione un Tamaño
125 EACH
US$ 313,00
US$ 313,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
125 EACH
US$ 313,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 313,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
high-density polyethylene
envase
case of 125 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 312189-0016
capacidad
500 mL
color
natural
aplicaciones
PFAS testing
Descripción general
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)