Documentos clave
TMO155380
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 2, sterile, case of 96 ea
Sinónimos:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
Seleccione un Tamaño
96 EACH
US$ 1.410,00
US$ 1.410,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 EACH
US$ 1.410,00
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
US$ 1.410,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
esterilidad
sterile
sterile
calidad
CE marked
envase
case of 96 ea
case of 96
fabricante / nombre comercial
Nunc 155380
L × An
57 mm × 25 mm
cámara tamaño
2
idoneidad
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Descripción general
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
Información legal
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)