Documentos clave
TMO140642
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Sinónimos:
multidish membrane insert, treated membrane insert
Seleccione un Tamaño
24 EACH
US$ 315,00
US$ 315,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EACH
US$ 315,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
US$ 315,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polycarbonate
esterilidad
sterile
envase
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
fabricante / nombre comercial
Nunc 140642
tamaño de poro
3.0 μm pore size
tipo de unión
cell culture treated
Descripción general
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Información legal
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)