Merck
TMO136196
Nunc® Cell Culture Treated Flask with filter cap
polystyrene, flask capacity 7 mL, Nunclon® Delta surface, sterile, filter cap
Sinónimos:
cell culture flask, treated flask, Nunc 136196, cap, vented seal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
Material:
polystyrene
Sterility:
sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
pack of 160 ea
manufacturer/tradename
Nunc 136196
flask capacity
7 mL
General description
Achieve maximum adhesion for a broad range of cell types with Thermo Scientific Nunc Cell Culture Treated Flasks with Filter Caps. These flasks receive the proprietary Nunclon Delta surface treatment to ensure consistent cell growth. The filter caps allow constant airflow and minimize chances of contamination.
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)