T9705
TGF-β3 active
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
TGF-beta-3, Transforming growth factor beta-3
About This Item
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in Nicotiana
Ensayo
>97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≤50 ng/mL ED50
mol peso
27.2 kDa (two identical 118 amino acid polypeptide chains linked by a single disulfide bond.)
envase
pkg of 5 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | embryo: suitable
impurezas
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ ug protein)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TGFB3(7043)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
ED50 = 40 ng/mL
Otras notas
p.I: 6.75
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)