T8949
Telmisartan
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
4′[(1,4′-Dimethyl-2′-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid, BIBR 277
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white
solubilidad
DMSO: >5 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
emisor
Boehringer Ingelheim
cadena SMILES
CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C(O)=O)-c5nc6ccccc6n5C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Clave InChI
RMMXLENWKUUMAY-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... AGTR1(185)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox