Saltar a
T7663
C-Flex®laboratory tubing
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
Sinónimos:
C flex tubing, Plastic tube, aseptic sealing and welding tube, pump tubing, thermoplastic tube
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-188-2 
I.D. × O.D. × wall thickness
4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T8163T8038T6788
material
opaque TPE
material
-
material
-
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
roll of 25 feet
packaging
-
packaging
roll of 25 feet
manufacturer/tradename
C-Flex 072-188-2 
manufacturer/tradename
C-Flex
manufacturer/tradename
C-Flex
manufacturer/tradename
C-Flex
I.D. × O.D. × wall thickness
4.8 mm × 8.0 mm × 1.6 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
I.D. × O.D. × wall thickness
-
I.D. × O.D. × wall thickness
-
size
50 ft
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®laboratory tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)