T6781
Gel-sealing tape
roll size 1 in. × 72 yard
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
rollo tamaño
1 in. × 72 yard
Aplicación
Used for sealing the ends of the gel tray during gel formation.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)