T6638
Tolnaftate
Sinónimos:
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white to off-white
solubilidad
chloroform: soluble 50 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
fungi
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
Clave InChI
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?