T5955
3,4,5,6-Tetrahydroxyxanthone hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,4,5,6-Tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one hydrate, MB7
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
color
light brown to brown
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Oc1ccc2C(=O)c3ccc(O)c(O)c3Oc2c1O
InChI
1S/C13H8O6.H2O/c14-7-3-1-5-9(16)6-2-4-8(15)11(18)13(6)19-12(5)10(7)17;/h1-4,14-15,17-18H;1H2
Clave InChI
ZFTTXYRPFMYDRT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)