Documentos clave
T5700
Sigma-Aldrich
Anti-Thrombin Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AI482343, ALPHA THROMBIN RECEPTOR, CF2R, F2R, HTR, MGC28086, MGC93622, PAR-1, THROMBIN RECEPTOR, TRGPC, ThR, ThrR
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
disponibilidad
not available in Japan
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 7 μg/mL using human bone marrow megakaryocytes
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... F2R(2149)
mouse ... F2r(14062)
rat ... F2r(25439)
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to the N-terminal extracellular domain of human thrombin receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has a mouse homology of 42% (Identity) and 58% (Similarity).
Descripción de destino
Thrombin Receptor, coagulation factor II receptor, is a 7-transmembrane receptor involved in the regulation of thrombotic response.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.1% sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)