Documentos clave
T5629
Supelco
Tyrothricin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis)
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)