Documentos clave
T5568
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 835
≥92%
Sinónimos:
(+)-(S)-N-(α-Methylbenzyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B50
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
308.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥92%
Formulario
crystalline
potencia
IC50 (860 nanomolar for the inhibition of EGFR-kinase activity.)
solubilidad
DMSO or ethanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)\C(=C\c1ccc(O)c(O)c1)C#N)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-12(14-5-3-2-4-6-14)20-18(23)15(11-19)9-13-7-8-16(21)17(22)10-13/h2-10,12,21-22H,1H3,(H,20,23)/b15-9+/t12-/m0/s1
Clave InChI
UMGQVUWXNOJOSJ-DGGAMASNSA-N
Información sobre el gen
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein tyrosine kinase inhibitor.
Nota de preparación
Tyrphostin AG 835 is soluble in ethanol and DMSO.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)