Merck
T5441
Sigma-Aldrich
TAPS sodium salt
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
Sinónimos:
N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16NNaO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
265.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
grado
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin and bioburden, tested
≤1% water
intervalo de pH útil
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
solubilidad
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
actividad extraña
DNase, RNase, protease, none detected
cadena SMILES
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)