Merck
T4699
Sigma-Aldrich
Tetrahydroberberine
≥99% (HPLC), solid
Sinónimos:
5,8,13,13a-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-alpha]quinolizine, Canadine, THB, Tetrahydroumbellatine, Xanthopuccine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
339.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
color
yellow
solubilidad
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2CC3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC
InChI
1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3
Clave InChI
VZTUIEROBZXUFA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dopamine receptor antagonist; nicotinic acetylcholine receptor (α4β2, α4β4, α7, α1β, 1γδ) modulator
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Schroeder, K.M.
Abstr. Soc. Neurosci, #137.4 (2002)
J Wu et al.
Brain research, 775(1-2), 214-218 (1998-01-24)
In the patch-clamp perforated whole-cell recording mode, tetrahydroberberine (THB), a novel dopamine (DA) receptor antagonist, inhibits not only DA-induced outward K+ currents, but also acetylcholine-, caffeine- or strychnine-induced outward current. However, THB does not affect either GABA- or glycine-induced Cl-