Merck
T4389
Sigma-Aldrich
(+)-α-Tocopherol
from vegetable oil, Type VI, liquid, ≥600 IU/g
Sinónimos:
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H50O2
Número de CAS:
Peso molecular:
430.71
Beilstein:
4712525
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
origen biológico
vegetable oil
tpo
Type VI
Formulario
liquid
actividad específica
≥600 IU/g
color
clear yellow
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Clave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Otras notas
Mixed isomers
Calidad
Approx. 400 mg of D-α-tocopherol per gram.
The non-α-content varies from 5-50 mg per gram, the remainder is soybean oil.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)