Merck
T3524
Sigma-Aldrich
4-(2-Thiazolylazo)resorcinol
Sinónimos:
2-(2,4-Dihydroxyphenylazo)thiazole, TAR
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
221.24
Beilstein/REAXYS Number:
204257
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2nccs2)c(O)c1
InChI
1S/C9H7N3O2S/c13-6-1-2-7(8(14)5-6)11-12-9-10-3-4-15-9/h1-5,13-14H/b12-11+
InChI key
SHNIKUXMZFPPCS-VAWYXSNFSA-N