Merck
T3013
Sigma-Aldrich
D-allo-Threonine
Sinónimos:
(2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein/REAXYS Number:
1721644
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
276 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O