T2551
Monoclonal Anti-Tenascin antibody produced in mouse
clone BC-24, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-Tenascin-N
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BC-24, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:4,000 using protease-digested sections of adult human tissue.
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNN(63923)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)