T2452
Talsaclidine
≥98% (HPLC), oil
Sinónimos:
(R)-3-(2-propynyloxy)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane, WAL 2014
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
oil
solubilidad
DMSO: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C#CCO[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11/h1,9-10H,3-8H2/t10-/m0/s1
Clave InChI
XVFJONKUSLSKSW-JTQLQIEISA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Envase
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.