Documentos clave
T211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite
Sinónimos:
5′-Dimethoxytrityl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 1.410,00
US$ 1.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 1.410,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H55N4O10P
Número de CAS:
Peso molecular:
818.89
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
US$ 1.410,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (reversed phase HPLC)
≥99% (31P-NMR)
Nivel de calidad
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)