T2076
TargeTron™ Vector pAR1219
Expression Vector for Bacterial Gene Knockout
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)