Merck
T1775
Sigma-Aldrich
L-Tiroxina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
3,3′,5,5″-Tetrayodo-L-tironina, 3-[4-(4-Hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]-L-alanina, T4
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 40,10
500 MG
US$ 109,00
1 G
US$ 190,00
US$ 40,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 40,10
500 MG
US$ 109,00
1 G
US$ 190,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H2(I)2OC6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
776.87
Beilstein:
2228515
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32190102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 40,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
synthetic
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
potencia
5-50 ng/mL
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
Clave InChI
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
Thyroxine (T4) is a tetraiodo derivative of the p-hydroxyphenyl ether of tyrosine,[1] which functions as growth factors or cell growth inhibitors.[2] T4 is used to treat hypothyroidism[3] and thyroid carcinoma.[4] It regulates energy metabolism.[5]
Aplicación
L-Thyroxine has been used to investigate its role in colorectal cancer cell lines HCT 116 (APC wild type) and HT-29 (APC mutant).[6] It has also been used to evaluate its effects on pro-inflammatory tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), angiogenic vascular endothelial growth factor (VEGF), leukocyte adhesion, intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and E-selectin in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs).[7]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La L-tiroxina (T4) y la triyodo-L-tironina (T3) son hormonas que contienen yodo producidas a partir de la tiroglobulina en las células foliculares tiroideas. La estimulación de la tasa metabólica y la regulación del crecimiento y el desarrollo por esas hormonas parece deberse a sus efectos sobre la transcripción del ADN y, por tanto, la síntesis de proteínas.
Nota de preparación
For long term storage, keep stock solutions at -20° in working aliquots and avoid repeated freeze/thaw cycles. Solutions stored at 2-8 °C are stable for up to 30 days.
Reconstitución
To prepare 20 μg/ml stock solution, dissolve in 50 ml sterile culture medium per mg thyroxine.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thyroid hormones (T3 and T4): dual effect on human cancer cell proliferation
Moriggi G, et al.
Anticancer Research, 31(1), 89-96 (2011)
Effects of thyroxine as compared with thyroxine plus triiodothyronine in patients with hypothyroidism
Bunevivcius R, et al.
The New England Journal of Medicine, 340(6), 424-429 (1999)
Effects of thyroid-stimulating hormone on adhesion molecules and pro-inflammatory cytokines secretion in human umbilical vein endothelial cells
Milani AT, et al.
Research in Pharmaceutical Sciences, 13(6), 546-546 (2018)
Thyroid hormone promotes beta-catenin activation and cell proliferation in colorectal cancer
Lee YS, et al.
Hormones & Cancer, 9(3), 156-165 (2018)
The
Clinical Chemistry, 331(3), 174-180 (2008)