Documentos clave
T1753
Sigma-Aldrich
Trizma® Pre-Set Crystals
Type 7.4-FT, pH 7.4, suitable for use with fresh water species
Sinónimos:
Tris crystals
Seleccione un Tamaño
10 KG
US$ 1.850,00
US$ 1.850,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 KG
US$ 1.850,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
US$ 1.850,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
tpo
Type 7.4-FT
Formulario
crystalline powder
pH
7.4
solubilidad
water: 0.66 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
idoneidad
suitable for use with fresh water species
Categorías relacionadas
Aplicación
For use with fresh water species.
Información legal
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Andre M Charbonneau et al.
Journal of experimental zoology. Part B, Molecular and developmental evolution, 326(8), 489-502 (2017-01-26)
Absence of large amounts of orofacial tissues caused by cancerous resections, congenital defects, or trauma results in sequelae such as dysphagia and noticeable scars. Oral-neck tissue regeneration was studied in the axolotl (regenerative amphibian) following a 2.5-mm punch biopsy that