Merck
T1142
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-meso-inositol
~98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H60O6Si6
Número de CAS:
Peso molecular:
613.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~98%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O[C@@H]1[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]1O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H60O6Si6/c1-31(2,3)25-19-20(26-32(4,5)6)22(28-34(10,11)12)24(30-36(16,17)18)23(29-35(13,14)15)21(19)27-33(7,8)9/h19-24H,1-18H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24-
Clave InChI
FRTKXRNTVMCAKI-HPEVMFQJSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)