Merck
T0828
Sigma-Aldrich
L-Talitol
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-OMMKOOBNSA-N
General description
A rare sugar alcohol (polyol).
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)