T0410
Tiapride hydrochloride
Sinónimos:
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-(methylsulfonyl)-o-anisamide hydrochloride
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1OC)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
Clave InChI
OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)