Merck
T0283
Sigma-Aldrich
Calcitonin rat
≥95% (HPLC), powder
Sinónimos:
Thyrocalcitonin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C148H228N40O46S3
Número de CAS:
Peso molecular:
3399.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc5ccc(O)cc5)NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C6CSSCC(N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N6)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(C)C(=O)N7CCCC7C(N)=O
Información sobre el gen
Amino Acid Sequence
Cys-Gly-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Met-Leu-Gly-Thr-Tyr-Thr-Gln-Asp-Leu-Asn-Lys-Phe-His-Thr-Phe-Pro-Gln-Thr-Ser-Ile-Gly-Val-Gly-Ala-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1-7]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Hypocalcemic hormone produced by the parafollicular C cells of the thyroid or by the ultimobranchial bodies of nonmammalian vertebrates. Decreases blood calcium and phosphate due to inhibition of resorption by osteoblasts and osteocytes.
Otras notas
32 amino acid polypeptide, 8 of which are conserved across all species.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)